P51478
Propionic anhydride
97%
Sinonimo/i:
Propanoic anhydride
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
10 mmHg ( 57.7 °C)
Saggio
97%
Temp. autoaccensione
545 °F
Limite di esplosione
11.9 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.404 (lit.)
P. ebollizione
167 °C (lit.)
Punto di fusione
−43 °C (lit.)
Solubilità
H2O: decomposes (when in contact with water)
Densità
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(=O)OC(=O)CC
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
WYVAMUWZEOHJOQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?