194530
Hexanoic anhydride
97%
Sinonimo/i:
Caproic anhydride
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. eboll.
246-248 °C (lit.)
Densità
0.928 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
anhydride
ester
Stringa SMILE
CCCCCC(=O)OC(=O)CCCCC
InChI
1S/C12H22O3/c1-3-5-7-9-11(13)15-12(14)10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
PKHMTIRCAFTBDS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- green synthesis of esters of acyclovir (acyclovir prodrugs)
- preparation of hexanoyl-modified chitosan nanoparticles
- preparation of chitosan-based polymeric surfactants via N-acylation of chitosans
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?