Documenti fondamentali
P10402
Sigma-Aldrich
Perfluoropropyl iodide
98%
Sinonimo/i:
1-Iodoperfluoropropane, Heptafluoro-1-iodopropane, Heptafluoropropyl iodide
About This Item
Formula condensata:
CF3CF2CF2I
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.93
Beilstein:
1758822
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
7.08 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.328 (lit.)
P. ebollizione
41 °C (lit.)
Densità
2.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C3F7I/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
XTGYEAXBNRVNQU-UHFFFAOYSA-N
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
D E Dodd et al.
Drug and chemical toxicology, 21(2), 137-149 (1998-05-23)
Trifluoroiodomethane (CF3I) and 1,1,2,2,3,3,3-heptafluoro-1-iodopropane (C3F7I) have been considered as replacement candidates for halon fire suppressants due to their excellent fire extinguishant capabilities and low ozone depletion potential compared to halon fire extinguishants in use currently. As part of the process
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P10402-25G4061832682662
P10402-5G4061832682679