177814
1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane
99%
Sinonimo/i:
2,2,2-Trifluoroethyl iodide, 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
3.96 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
P. ebollizione
54.8 °C (lit.)
Densità
2.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)CI
InChI
1S/C2H2F3I/c3-2(4,5)1-6/h1H2
RKOUFQLNMRAACI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)