Documenti fondamentali
473820
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane
97%
About This Item
Formula condensata:
ICH2CH2CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.42 (lit.)
P. ebollizione
80 °C (lit.)
Densità
1.911 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
iodo
Stringa SMILE
FC(F)(F)CCI
InChI
1S/C3H4F3I/c4-3(5,6)1-2-7/h1-2H2
ULIYQAUQKZDZOX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane is a halogenated hydrocarbon. Its density at 25°C is 1.9110g/cm3.
Formation of polyfluoroalkylimidazolium salts.
Applicazioni
1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane may be used in the preparation of quaternary salt, 1-methyl-3-trifluoropropylimidazolium iodide.
Used in a study of the quarternization of pyrazine, pyridazine, and pyrimidine.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
New dense fluoroalkyl-substituted imidazolium ionic liquids.
Singh RP, et al.
Tetrahedron Letters, 43(52), 9497-9499 (2002)
Synthesis, 1072-1072 (2004)
Synthesis, 1579-1579 (2003)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 27-27 (2015)