Documenti fondamentali
O5209
Sigma-Aldrich
2-Octenoic acid
technical grade, 85%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Descrizione
predominantly trans
Saggio
85%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4588 (lit.)
P. ebollizione
154 °C/22 mmHg (lit.)
Punto di fusione
5-6 °C (lit.)
Densità
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)/b7-6+
CWMPPVPFLSZGCY-VOTSOKGWSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Crotonic acid 98%
Sigma-Aldrich
113018
Crotonic acid
Octanoic acid ≥99%
Sigma-Aldrich
C2875
Octanoic acid