O2706
Octafluorotoluene
98%
Sinonimo/i:
Perfluorotoluene
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.368 (lit.)
P. ebollizione
104 °C (lit.)
Densità
1.666 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7F8/c8-2-1(7(13,14)15)3(9)5(11)6(12)4(2)10
USPWUOFNOTUBAD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?