326720
Hexafluorobenzene
≥99.5%, NMR grade
Sinonimo/i:
1,2,3,4,5,6-Hexafluorobenzene, Perfluorobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
NMR grade
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
liquid
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
P. eboll.
80-82 °C (lit.)
Punto di fusione
3.7-4.1 °C (lit.)
Densità
1.612 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6F6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
ZQBFAOFFOQMSGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?