NORS5500SQTZ7
Tubi per NMR in quarzo Norell® Suprasil®, 5 mm
frequency 500 MHz
Sinonimo/i:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Norell S-5-500-SQTZ-7
Parametri
500 MHz frequency
Lunghezza
7 in.
Diam. tubo
5 mm
Spessore delle pareti
0.77 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)