Documenti fondamentali
P6679
Sigma-Aldrich
Microcapillary pipettes, positive displacement
volume range 1-5 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
glass
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Drummond Scientific 5-000-1001-X
Capacità
1 - 5 μL
Intervallo di volume
1-5 μL
Descrizione generale
Calibrated glass microcapillary pipettes with separate stainless steel plunger wires. Not damaged by dry sterilization above 400 °F (205 °C). Pipette 50% glycerol solutions accurately without aerosol formation. Single-use disposable pipette and plunger to avoid cross-contamination.
Applicazioni
Designed specifically for use in PCR work
Confezionamento
Package contains 100 pipettes, 100 plunger wires, and one reusable ring-style handle.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)