Documenti fondamentali
NOR508UP7
Provette per RMN Norell® Standard Series 5 mm
frequency 500 MHz
Sinonimo/i:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
Materiali
colorless tube
glass tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Norell 508-UP-7
Parametri
500 MHz frequency
Lunghezza
7 in.
D.E. × D.I.
5 mm × 4.2 mm
curvatura
±0.013 mm
concentricità
±0.005 mm
Diam. tubo
5 mm
Spessore delle pareti
0.77 mm
Descrizione generale
Le provette per RMN Standard Series Norell sono state riprogettate per eliminare le variazioni delle pareti e del fondo della provetta in modo da migliorare i tempi di shimming e la riproducibilità del campione. Prodotte in vetro per ASTM di tipo 1 classe B (detto comunemente vetro N-51A), queste provette per RMN sono state concepite per i sistemi di auto-campionamento e la spettroscopia RMN ad alta velocità.
Caratteristiche e vantaggi
  • NMR tube bottoms are uniformly hemispherical and consistent.
  • Suitable for routine NMR.
  • Ideal at room temperatures with no thermal gradients.
  • The Uniform wall thickness of the tubes enhances the concentricity among tubes and lots.
  • Manufactured with round bottoms, flat bottoms available upon request.
  • NMR tubes in any length provided upon request.
Note legali
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Standard Series is a trademark of Norell, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)