N22908
3-Nitropropionic acid
97%
Sinonimo/i:
β-Nitropropionic acid, 3-Nitropropanoic acid, Bovinocidin, Hiptagenic acid
Saggio
97%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
68-70 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(CC[N+]([O-])=O)=O
InChI
1S/C3H5NO4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)
WBLZUCOIBUDNBV-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?