Documenti fondamentali
8.14138
Sigma-Aldrich
3-Nitropropanol
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Nitropropanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H7NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
246-716-9
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Potenza
77 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
138-140 °C/43 hPa
Densità
1.21 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])CCCO
InChI
1S/C3H7NO3/c5-3-1-2-4(6)7/h5H,1-3H2
YISPKQZWSIMXMX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.208 - 1.212
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3