Key Documents
M46802
Sigma-Aldrich
N-Methylformanilide
99%
Sinonimo/i:
N-Formyl-N-methylaniline, N-Methyl-N-phenylformamide
About This Item
Formula condensata:
HCON(CH3)C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.16
Beilstein:
636496
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.561 (lit.)
P. eboll.
243-244 °C (lit.)
Punto di fusione
8-13 °C (lit.)
Densità
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
JIKUXBYRTXDNIY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
127 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Mohamed Dribek et al.
Environmental science and pollution research international, 24(35), 27070-27076 (2014-08-12)
We demonstrated the use of a new organometallic nanoprobe for competitive surface-enhanced Raman scattering (SERS) immunoassay devoted to the detection of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) such as benzo[a]pyrene (BaP) in seawater. The nanoprobes are gold nanoparticles (GNPs) labeled by a
Jisheng Zhang et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(21), 9847-9859 (2015-05-06)
Utilization of dioxygen as the terminal oxidant at ambient temperature is always a challenge in redox chemistry, because it is hard to oxidize a stable redox metal ion like iron(III) to its high oxidation state to initialize the catalytic cycle.