Documenti fondamentali
M45008
Sigma-Aldrich
Methylenecyclobutane
96%
Sinonimo/i:
exo-Methylenecyclobutane
About This Item
Formula condensata:
C4H6(=CH2)
Numero CAS:
Peso molecolare:
68.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
6.57 psi ( 20 °C)
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.42 (lit.)
P. ebollizione
42 °C/749 mmHg (lit.)
Densità
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=C1CCC1
InChI
1S/C5H8/c1-5-3-2-4-5/h1-4H2
QIRVGKYPAOQVNP-UHFFFAOYSA-N
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-29.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-34 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)