Documenti fondamentali
765783
Sigma-Aldrich
3-Methylenecyclobutanecarbonitrile
97% (GC)
Sinonimo/i:
3-Methylene-1-cyanocyclobutane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7N
Numero CAS:
Peso molecolare:
93.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.461
Densità
0.912 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
C=C1CC(C1)C#N
InChI
1S/C6H7N/c1-5-2-6(3-5)4-7/h6H,1-3H2
ZRWMAMOBIQQJSA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
58.3 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)