M30000
3-Methylbenzothiazole-2-thione
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7NS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
88-91 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1C(=S)Sc2ccccc12
InChI
1S/C8H7NS2/c1-9-6-4-2-3-5-7(6)11-8(9)10/h2-5H,1H3
IRNRNPNZAKHEAW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Converts epoxides to episulfides.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
M30000-25G | 4061834046288 |