About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.51
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Livello qualitativo
Impurezze
≤200 ppm Water content (Karl Fischer)
Categorie correlate
Descrizione generale
Cap B solution contains tetrahydrofuran (THF), pyridine, and N-methylimidazole (NMI). It is mixed in situ with Cap A solution during the capping (acetylation) reaction. Pyridine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.
Confezionamento
200L stainless steel returnable drum
Nota sulla preparazione
Tetrahydrofurane / N-Methylimidazole / Pyridine 8/1/1 (v/v/v)
Altre note
Cap B solution, containing tetrahydrofuran (THF), pyridine and N-methylimidazole (NMI), is mixed in situ with Cap A solution during the capping (acetylation) reaction. Pyridine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
6.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-14.4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?