I28208
Isoquinoline
97%
Sinonimo/i:
β-Quinoline, 2-Azanaphthalene, 2-Benzazine, Benzopyridine
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.623 (lit.)
P. ebollizione
242-243 °C (lit.)
Punto di fusione
26-28 °C (lit.)
Densità
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc2cnccc2c1
InChI
1S/C9H7N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-7H
AWJUIBRHMBBTKR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- A catalyst in the synthesis of poly(imide)s.
- A reactant in the synthesis of N-benzyl isoquinoline-1,3,4-triones using iodine as a catalyst.
- A reactant in the synthesis of 2H-imidazo[5,1-a]isoquinolinium chloride.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
I28208-5G | 4061833327463 |
I28208-100G | 4061833848715 |
I28208-10KG | |
I28208-500G | 4061833848722 |