Key Documents
GF98753743
Alumina
washer, size m6 (ansi), length 10 pcs, outside diameter 18.37 - 18.80mm
Sinonimo/i:
AL60WA06
About This Item
Codice UNSPSC:
31161807
NACRES:
NA.23
Confezionamento
pkg of 10
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 987-537-43
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)