Documenti fondamentali
GF39120814
Alumina
sheet, thickness 0.15 mm, size 50 × 50 mm, purity 96.%
Sinonimo/i:
AL603015
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Saggio
96%
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 391-208-14
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)