Key Documents
GF48862873
Alumina
sheet, thickness 0.38 mm, size 2 × 29.8 mm
Sinonimo/i:
AL603039
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 488-628-73
Misura
2 × 29.8 mm
Spessore
0.38 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)