Z740216
PTLC (Preparative TLC) Glass Plates
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
Sinonimo/i:
PLC Silica gel 60 F254, 1 mm, PLC Silica gel 60 F254, 1 mm, 15 Glass plates 20 x 20 cm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Polymeric
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 15 ea
Produttore/marchio commerciale
EMD Millipore® 1.13895.0001
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
20 cm × 20 cm
Spessore strato
1,000 μm
Dimensione pori
60 Å
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)