Z682217
Ace receiving flask adapter
joint: ST/NS 29/42, fits Büchi® models R-200/R-205
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS29/42
Produttore/marchio commerciale
Büchi equivalent, 40617
Categorie correlate
Descrizione generale
The receiving flask adapter fits condenser assemblies "C", "CR", "A", and "V" for Büchi® evaporator models R-200/205. Adapter clip: not included.
Note legali
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z682217-1EA | 4061832351919 |