Key Documents
GF93293837
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
100m wire, 0.025mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI095110
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 932-938-37
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)