Documenti
GF14061428
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
wire, Ni 90%/Cr 10%, 0.01 mm diameter, length 10 m, temper annealed
Sinonimo/i:
NI095108
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 140-614-28
Lunghezza
10 m
Diametro
0.01 mm