Key Documents
GF30053540
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
foil, 2m coil, 38mm coil width, 0.60mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI090300
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 300-535-40
Lungh. × largh. × spess.
2 m × 38 mm × 0.60 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)