GF71299367
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
5000m wire, 0.025mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI095110
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 712-993-67
L × diam.
5000 m × 0.025 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)