Key Documents
GF93233224
Platinum/Iridium
wire, Pt90%/Ir10%, 0.25 mm diameter, length 2 m, temper annealed
Sinonimo/i:
PT025141
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 932-332-24
Lunghezza
2 m
Diametro
0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)