GF21419490
Polyetherimide
(PEI), tube, outside diameter 2.3mm, L 20 m, wall thickness 0.7 mm
Sinonimo/i:
EI317200
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 214-194-90
Lunghezza
20 m
Spessore delle pareti
0.7 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)