GF14487329
Platinum/Iridium
rod, Pt 80%/Ir 20%, 1.3 mm diameter, length 200 mm, temper as drawn
Sinonimo/i:
PT047913
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 144-873-29
Lunghezza
200 mm
Diametro
1.3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)