GF91109257
Phosphor bronze
foil, thickness 0.08 mm, Cu94%/Sn 6%, length 10 m, coil width 0.4 mm
Sinonimo/i:
CU050247
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 911-092-57
Lunghezza
10 m
Largh. bobina
0.4 mm
Spessore
0.08 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)