GF91028875
Nickel-iron alloy, Ni52Fe48
200mm tube, 4.5mm outside diameter, 0.07mm wall thickness, 4.36mm inside diameter
Sinonimo/i:
NI197450
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 910-288-75
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF91028875-2EA | 4061829968519 |
GF91028875-1EA | 4061825456454 |
GF91028875-5EA | 4061831019995 |