678392
PEDOT
nanotubes, hydrate
Sinonimo/i:
PEDOT, Poly(2,3-dihydrothieno-1,4-dioxin)
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) hydrate, nanotubes
Forma fisica
nanotubes
Lungh. × D.I. × D.E.
~11.49 μm × 272.4 nm × 416 nm, TEM
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.