Key Documents
GF32649778
Silver
wire, 0.1 mm diameter, length 10 m, purity 99.99%
Sinonimo/i:
AG005116
About This Item
Formula condensata:
Ag
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141740
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.99%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 326-497-78
Resistività
1.59 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
10 m
Diametro
0.1 mm
P. eboll.
2212 °C (lit.)
Punto di fusione
960 °C (lit.)
Densità
10.49 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)