GF90865558
Silicon monoxide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99.999%
Sinonimo/i:
SI546010
Saggio
99.999%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 908-655-58
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)