336823
Silicon monoxide
pieces, 3-10 mm, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Oxosilylene, Silicon oxide (SiO)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
pieces
Dimensione particelle
3-10 mm
Densità
2.13 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[O+]#[Si-]
InChI
1S/OSi/c1-2
LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting