T65404
2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde
≥97%
Sinonimo/i:
Formylphloroglucinol, NSC 38610, Phloroglucinaldehyde, Phloroglucinolcarboxaldehyde
Saggio
≥97%
Punto di fusione
195 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1c(O)cc(O)cc1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-3-5-6(10)1-4(9)2-7(5)11/h1-3,9-11H
BTQAJGSMXCDDAJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- 2,4,6-trichlorophenyl hydrazones with potential inhibition of protein glycation
- Esculentoside A derivatives with haemolytic activity and LPS-induced nitric oxide production inhibition
- α-Nucleophiles for hydrolysis of organophosphorus nerve agents
- Xanthine oxidase inhibitors
- Non-complexes Schiff base hydrazones
- Methylated (±)-epigallocatechin gallate library for anticancer activity studies
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?