Documenti fondamentali
924423
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trihydroxybenzene-1,3,5-tricarbaldehyde
Sinonimo/i:
1,3,5-Triformyl-2,4,6-trihydroxybenzene, 1,3,5-Triformylphloroglucinol, 2,4,6-Triformylphloroglucinol, 2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-benzenetricarboxaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.22
Gruppo funzionale
aldehyde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1c(c(c(c(c1C=O)O)C=O)O)C=O
InChI
KAPNIDMXEKQLMQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
924423-100MG4065267405124