GF88403306
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.002 mm, size 300 × 300 mm
Sinonimo/i:
CT301020
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 884-033-06
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.002 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF88403306-20EA | 4061825018959 |
GF88403306-2EA | 4061825018966 |
GF88403306-10EA | 4061825018935 |
GF88403306-1EA | 4061825018942 |
GF88403306-5EA | 4061825018973 |