Key Documents
GF79714413
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
5m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.002mm insulation thickness, 2 micron polyesterimide insulation
Sinonimo/i:
FE205811
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Descrizione
2 micron polyesterimide insulation
Forma fisica
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 797-144-13
Lunghezza
5 m
Diam. conduttore
0.025 mm
Spessore isolante
0.002 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)