938742
RuPhos Pd G6 Br
Sinonimo/i:
(RuPhos)Pd(p-CF3C6H4)(Br), 2-Dicyclohexylphosphino-2′,6′-diisopropoxybiphenyl Pd G6 Br
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
Colore
very faintly yellow
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
Br[Pd](C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F)P(C2=C(C3=C(C=CC=C3OC(C)C)OC(C)C)C=CC=C2)(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
InChI=1S/C30H43O2P.C7H4F3.BrH.Pd/c1-22(2)31-27-19-13-20-28(32-23(3)4)30(27)26-18-11-12-21-29(26)33(24-14-7-5-8-15-24)25-16-9-6-10-17-25;8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6;;/h11-13,18-25H,5-10,14-17H2,1-4H3;2-5H;1H;/q;;;+1/p-1
IYBINOQILDORLG-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)