912646
tBuBrettPhos Pd G6 bromide
Sinonimo/i:
tBuBrettPhos OAC precatalyst Br
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder or crystals
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Applicazioni
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Buchwald G6 precatalysts are oxidative addition complexes that are thermally, air, and moisture stable. The catalyst activation doesn’t require a base and generates innocuous byproducts.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
912646-1G | 4061841784043 |
912646-100MG | 4061841784029 |