912883
tBuBrettPhos Pd G6 TES
Sinonimo/i:
tBuBrettPhos OAC precatalyst TES
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
[Pd](Br)c3ccc(cc3)C(=O)OCC[Si](C)(C)C.P(C(C)(C)C)(C(C)(C)C)c1c(ccc(c1c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)OC)OC
InChI
ZIQMRJCMTGYLPQ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Buchwald G6 precatalysts are oxidative addition complexes that are thermally, air, and moisture stable. The catalyst activation doesn’t require a base and generates innocuous byproducts.