Key Documents
936103
Sigma-Aldrich
tBuXPhos Pd G6 Br
Sinonimo/i:
tBuXphos OAC precatalyst Br
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H55BrNO2PPd
Peso molecolare:
823.19
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.21
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Stringa SMILE
Br[Pd-](C1=CC=C(NC(OC2=CC=CC=C2)=O)C=C1)[P+](C(C=CC=C3)=C3C(C(C(C)C)=CC(C(C)C)=C4)=C4C(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Applicazioni
tBuXPhos Pd G6 Br is an oxadative addition complex (OAC) of tBuXPhos for use in bioconjugation. The OAC can be used to arylate cysteine followed by subsequent protein-peptide cross-linking.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)