GF10622157
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
100m wire, 0.3mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
FF215130
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 106-221-57
L × diam.
100 m × 0.3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)