GF34289882
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
rod, 1000mm x 20mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI117931
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 342-898-82
L × diam.
1000 mm × 20.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)