Key Documents
GF20836133
Monel® alloy k-500, Ni63Cu30Al3Fe2Mn1.5Ti0.5
sheet, 100 x 100mm, 3.5mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NE043050
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 208-361-33
Misura × spessore
100 x 100 mm × 3.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)