GF27728815
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
foil, 50mm disks, 0.05mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI110300
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
annealed
foil (disks)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 277-288-15
Misura × spessore
50 mm × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)