442712
Lithium iron(III) oxide
95%
Sinonimo/i:
Battery_Electrode_Material_Cathode, Lithium ferrite
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
powder
PM
Mw 94.78 g/mol
Composizione
LiFeO2
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Dimensione particelle
<1 μm
Densità
1.9 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
[Li+].[O-][Fe]=O
InChI
1S/Fe.Li.2O/q;+1;;-1
JXGGISJJMPYXGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Lact.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
Increasing fuel costs and concerns about greenhouse gas emissions have spurred the growth in sales of hybrid electric vehicles (HEVs) that carry a battery pack to supplement the performance of the internal combustion engine (ICE).
Professor Qiao’s laboratory lays out recent advances in conversion type lithium metal fluoride batteries. This review explores key concepts in developing electrochemically stable microstructures for wide Li-ion insertion channels.
Electrode Materials for Lithium Ion Batteries